Merck
G7886
sn-Glycerol 3-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
≥93% (GC)
Synonyma:
L-α-Glycerol phosphate bis(cyclohexylammonium) salt, L-α-Glycerophosphate bis(cyclohexylammonium) salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H9O6P · 2C6H13N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
370.42
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-889-9
Beilstein/REAXYS Number:
6831546
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥93% (GC)
form
powder
impurities
<9% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@@H](O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/2C6H13N.C3H9O6P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h2*6H,1-5,7H2;3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t;;3-/m..1/s1
InChI key
FWIDSLORBURWJY-CFMHHUGTSA-N
Application
Glycerol 3-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt was used as a standard when measuring the level of glycerol-3-phosphate produced by the hydrolysis of phosphatidic acid.
Biochem/physiol Actions
Glycerol 3-phosphate (G3P) is an important intermediate of carbohydrate and lipid metabolic pathways. It is produced from glycerol by glycerol kinase or from dihydroxyacetone phosphate by glycerol 3-phosphate dehydrogenase. G3P may enter the G3P shuttle to generate NAD+, or may be converted to glyceraldehyde 3-phosphate and enter glycolysis or the lipid biosynthesis pathway.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)