Merck
G6878
3-Guanidinopropionic acid
≥97.5% (TLC)
Synonyma:
β-Guanidinopropionic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HN=C(NH2)NHCH2CH2COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
131.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-530-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1705262
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
3-Guanidinopropionic acid,
assay
≥97.5% (TLC)
Quality Segment
form
powder or crystals
color
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=N)NCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9N3O2/c5-4(6)7-2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)(H4,5,6,7)
InChI key
KMXXSJLYVJEBHI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
β-Guanidinopropionic acid is studied for potential use during protein refolding as an anti-aggregatory molecule similar to L-arginine. β-Guanidinopropionic acid may be used to study its proliferative activity for endothelial cells contributing to wound healing. β-Guanidinopropionic acid is closely related to leptin.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)