Merck
G5500
L-(−)-Glucose
≥99%
Synonyma:
Aldehydo-L-glucose
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-068-3
Beilstein/REAXYS Number:
1724626
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
153-156 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m1/s1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
General description
L-(−)-Glucose is an enantiomer of the more common D-glucose. L-Glucose cannot be used by cells as an energy source because it cannot be phosphorylated by hexokinase.
Application
L-(-)-Glucose has been used in phospho-buffered saline (PBS) solution to induce metabolic responses in Saccharomyces cerevisiae. It has also been used to study the substrate competition pattern of IICB glucose transporter.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)