Hlavní dokumenty
G5401
Grids for transmission electron microscopy
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, gold
About This Item
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
MA.01
material
gold
description
Regular grids with center mark and solid border
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
400 mesh × 62 μm pitch
hole W
42 μm
open area size
44%
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)