Merck
G0777
Ginsenoside-Rb1 from Panax ginseng (Korean ginseng) root
triterpenoid saponin, ≥98% (HPLC)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C54H92O23
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1109.29
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
255-532-8
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
plant root (Panax ginseng)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤10% water (Karl Fischer)
color
white to yellow cast
mp
186 - 188  °C ((367 - 370 °F ))
solubility
methanol: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)(OC1OC(COC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O)C3CCC4(C)C3C(O)CC5C6(C)CCC(OC7OC(CO)C(O)C(O)C7OC8OC(CO)C(O)C(O)C8O)C(C)(C)C6CCC45C
InChI
1S/C54H92O23/c1-23(2)10-9-14-54(8,77-48-44(69)40(65)37(62)29(74-48)22-70-46-42(67)38(63)34(59)26(19-55)71-46)24-11-16-53(7)33(24)25(58)18-31-51(5)15-13-32(50(3,4)30(51)12-17-52(31,53)6)75-49-45(41(66)36(61)28(21-57)73-49)76-47-43(68)39(64)35(60)27(20-56)72-47/h10,24-49,55-69H,9,11-22H2,1-8H3/t24-,25+,26+,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34+,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41-,42+,43+,44+,45+,46+,47-,48-,49-,51-,52+,53+,54-/m0/s1
InChI key
GZYPWOGIYAIIPV-JBDTYSNRSA-N
Application
Ginsenoside-Rb1 from Panax ginseng, a triterpenoid saponin, may be used in ginseng-derived bioactive molecules research to study its mechanisms of action, pharmacokinetics, safety and efficacy as a cardioprotective agent. Ginsenoside-Rb1 may be used to help identify and characterize enzymes with ginsenoside converting activities.
Biochem/physiol Actions
Triterpene saponin found in ginseng.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
G0777-5MG04061833624272