F6428
Free Glycerol Reagent
used for quantitative enzymatic determination of glycerol
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
form
solid
usage
40 mL sufficient for 50 reactions
color
white to off-white
functional group
hydroxyl
relevant disease(s)
obesity
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C(C(CO)O)O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
The Serum Triglyceride Determination Kit (Catalog Number TR0100) offers a comprehensive solution for assessing glycerol, true triglycerides, or total triglycerides in serum or plasma samples. Utilizing lipase enzymatic hydrolysis, triglycerides are converted into glycerol and free fatty acids, enabling precise quantification through coupled enzyme reactions by F6428.
Unlike many commercially available triglyceride reagents, this method distinguishes between endogenous glycerol and glycerol derived from lipase hydrolysis of glycerides. With this advanced technology, researchers can confidently analyze glycerol levels with exceptional accuracy and reliability.
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Simplified Process: Streamline your workflow with a single reagent, offering a quick 5-minute reaction time.
- User-Friendly Design: Eliminate the need for weighing or mixing multiple reagents, ensuring ease of use and efficiency.
Principle
Linkage
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Sortimentní položky
Lipid Induced Insulin Resistance