EP5920710001
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 22 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Doporučené produkty
feature
capacity 22 x Eppendorf Tube® 5.0 mL
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5920710001 (Global)
parameter
3,076 × g max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
H
121 mm
diam.
17 mm
compatibility
for use with plate/tube bucket
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)