EP5825745000
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1 x 500 mL Corning® tubes, pack of 2
About This Item
Doporučené produkty
material
conical bottom
feature
capacity 1 x 500 mL Corning® tubes
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5825745000 (Global)
parameter
3,171 × g max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
H
136 mm
diam.
98 mm
compatibility
for use with 750 mL round bucket
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)