EP5825744004
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1 x wide neck bottle 750 mL, pack of 2
About This Item
Doporučené produkty
material
flat bottom
feature
capacity 1 x wide neck bottle 750 mL
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5825744004 (Global)
parameter
3,146 × g max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
H
150 mm
diam.
104 mm
compatibility
for use with 750 mL round bucket
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)