Hlavní dokumenty
EP0030124839
Eppendorf® cap strips for PCR tubes
domed, 10 x 12 strips, pkg of 120 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
material
domed
feature
autoclavable 120 °C
domed
packaging
pkg of 120 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030124839
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)