Přeskočit na
EP0030122232
Eppendorf® LoBind microcentrifuge tubes
DNA/RNA LoBind, PCR clean, 50 mL, pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
200 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 360,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121703
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
Feature:
DNA/RNA LoBind, PCR clean
2 360,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
sterility
non-sterile
feature
DNA/RNA LoBind, PCR clean
packaging
pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030122232
measuring range
50 mL
technique(s)
PCR: suitable
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
EP0030108302EP0030122208EP0030122216
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030122232
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030108302
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030122208
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030122216
packaging
pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
packaging
pkg of 100 tubes (2 bags of 50 tubes)
packaging
pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
packaging
pack of 200 ea
feature
DNA/RNA LoBind, PCR clean
feature
protein
feature
PCR clean, DNA/RNA LoBind
feature
PCR clean, graduations, neck thread External thread
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
measuring range
50 mL
measuring range
5.0 mL
measuring range
15 mL
measuring range
-
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)