Přejít k obsahu
EP0030122216
Eppendorf® Protein LoBind Tubes
capacity 15 mL, PCR clean, pack of 200 ea
Synonyma:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
15 mL
Material:
colorless tube, conical bottom, screw top cap, white cap
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 200 ea
Feature:
PCR clean, graduations, neck thread External thread
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
colorless tube, conical bottom, screw top cap, white cap
sterility
non-sterile
feature
PCR clean, graduations, neck thread External thread
packaging
pack of 200 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030122216
technique(s)
PCR: suitable
capacity
15 mL
binding type
low binding surface
Application
  • Preparation or storage of protein, peptide or antibody samples.
  • Enzymatic assays – the hydrophilic surface reduces denaturation when it comes into contact with the tube inner wall.
  • Prevention of sample loss during storage of virus stock solutions.
  • Storage of cell suspensions.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Protein LoBind Tubes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)