Přeskočit na
EP0030108302
Eppendorf® LoBind microcentrifuge tubes
protein, 5.0 mL, colorless, pkg of 100 tubes (2 bags of 50 tubes)
Synonyma:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 240,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121703
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 100 tubes (2 bags of 50 tubes)
Feature:
protein
1 240,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
sterility
non-sterile
feature
protein
packaging
pkg of 100 tubes (2 bags of 50 tubes)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030108302
measuring range
5.0 mL
color
colorless
General description
  • Eppendorf® Protein LoBind microcentrifuge tubes are made of high-quality chemically resistant polypropylene (PP).
  • LoBind material ensures minimized sample-to–surface binding for optimal product recovery.
  • PCR clean purity grade - Free from detectable human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors.
  • Silicone-free tubes to minimize the risk of sample interference.
  • Features an ergonomic lid to prevent evaporation.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
EP0030122232EP0030122208EP0030108132
description
protein, 5.0 mL, colorless, pkg of 100 tubes (2 bags of 50 tubes)
description
DNA/RNA LoBind, PCR clean, 50 mL, pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
description
DNA/RNA LoBind, PCR clean, 15 mL, pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
description
PCR clean, withstand, 18,000 x g, capacity 2.0 mL, pack of 100 ea
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030108302
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030122232
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030122208
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030108132
packaging
pkg of 100 tubes (2 bags of 50 tubes)
packaging
pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
packaging
pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
packaging
pack of 100 ea
feature
protein
feature
DNA/RNA LoBind, PCR clean
feature
PCR clean, DNA/RNA LoBind
feature
PCR clean, graduations, neck thread Push fit
color
colorless
color
-
color
-
color
-
measuring range
5.0 mL
measuring range
50 mL
measuring range
15 mL
measuring range
-
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)