EP0030073754
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, PCR clean
volume (0.1-10 μL), L (34 mm), dark gray, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips, stacked)
Synonyma:
Reloadable pipette tips
About This Item
Doporučené produkty
material
gray (Tray)
sterility
non-sterile
packaging
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips, stacked)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030073754
technique(s)
PCR: suitable
L
(34 mm)
maximum volume
10 μL
volume
(0.1-10 μL)
color
dark gray
General description
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)