EHU126251
MISSION® esiRNA
targeting human ATG9A
About This Item
Doporučené produkty
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ACTGAACCCGTCAAGGTCACTCTGCCAGACGCCTTTTTGCCTGCTCAAGTCTGTAGTGCCAGGATTCAGGAAAATGGCTCCCTTATCACCATCCTGGTCATTGCTGGTGTCTTCTGGATCCACCGGCTTATCAAGTTCATCTATAACATTTGCTGCTACTGGGAGATCCACTCCTTCTACCTGCACGCTCTGCGCATCCCTATGTCTGCCCTTCCGTATTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ATG9A(79065) , ATG9A(79065)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)