Merck
EHU063491
MISSION® esiRNA
targeting human ELAVL1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCGTCACCAATGTGAAAGTGATCCGCGACTTCAACACCAACAAGTGCAAAGGGTTTGGCTTTGTGACCATGACAAACTATGAAGAAGCCGCGATGGCCATAGCCAGCCTGAACGGCTACCGCCTGGGGGACAAAATCTTACAGGTTTCCTTCAAAACCAACAAGTCCCACAAATAACTCGCTCATGCTTTTTTTTGTACGGAATAGATAATTAAGAGTGAAGGAGTTGAAACTTTTCTTGTTAGTGTACAACTCATTTTGCGCCAATTTTCACAAGTGTTTGTCTTTGTCTGAATGAGAAGTGAGAAGGTTTTTATACTCTGGGATGCAACCGACATGTTCAAATGTTTGAAATCCCACAATGTTAGACCAATCTTAAGTTTCGTAAGTTATTTCCTTTAAGATATATATTAAACAGAAATCTAAGTAGAACTGCATTGACTAACCAGTCCCTCTGGATGGTGGTGAACCT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ELAVL1(1994)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)