Přeskočit na
E6511
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate
BioReagent, suitable for cell culture, 98.5-102.0%
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate
Synonyma:
EDTA tetrasodium salt, Edathamil, Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 160,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 270,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
416.20
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-573-9
Beilstein/REAXYS Number:
3861753
MDL number:
1 160,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
98.5-102.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 160 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
InChI key
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
General description
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is a chelator of metal ions. It is a substituted diamine, which has antibacterial activity. EDTA removes the undesirable effects of ferric, cupric and manganic ions in bleaching. It prevents cellular division, chlorophyll synthesis and algal biomass production. EDTA is an inhibitor of metalloprotease. It has anticoagulant property.
Application
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate has been used:
  • as a chelating agent to isolate human endometrial stem cell/stromal cells (hEnSCs) from menstrual blood
  • as a chelator in animal and testicular cell isolation
  • as a chelator for the culture of neural stem cells[1]
Biochem/physiol Actions
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is used to eliminate enzyme inhibition by traces of heavy metals, and to inhibit enzymes that require divalent cations as cofactors.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
ED4SSED4S03695
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
98.5-102.0%
assay
99.0-102.0% (titration)
assay
≥95%
assay
≥98.0% (KT)
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
powder or crystals
solubility
H2O: 160 mg/mL
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
solubility
soluble, clear, colorless (32g plus 200ml of water)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review