E1904
Ethyl-3,4-dephostatin
>99% (HPLC), solid
Synonyma:
3,4-Dihydroxy-N-ethyl-N-nitrosoaniline
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
>99% (HPLC)
form
solid
color
brown
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
H2O: soluble 8 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(N=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-2-10(9-13)6-3-4-7(11)8(12)5-6/h3-5,11-12H,2H2,1H3
InChI key
ZTXUSFPBLYQDDN-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Caution
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)