D9302
Diacerein
≥95% (HPLC)
Synonyma:
1,8-Diacetoxy-3-carboxyanthraquinone
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
SMILES string
CC(=O)Oc1cccc2C(=O)c3cc(cc(OC(C)=O)c3C(=O)c12)C(O)=O
InChI
1S/C19H12O8/c1-8(20)26-13-5-3-4-11-15(13)18(23)16-12(17(11)22)6-10(19(24)25)7-14(16)27-9(2)21/h3-7H,1-2H3,(H,24,25)
InChI key
TYNLGDBUJLVSMA-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?