Přeskočit na
D5417
Dicamba
suitable for plant cell culture, BioReagent
Synonyma:
3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid, 3,6-Dichloro-o-anisic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 700,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
26 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Cl2C6H2(OCH3)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
221.04
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-635-6
Beilstein/REAXYS Number:
2453039
MDL number:
4 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
112-116 °C (lit.)
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI key
IWEDIXLBFLAXBO-UHFFFAOYSA-N
General description
Dicamba (3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid) is an organochlorine compound, with plant growth auxin characteristics.
Application
Dicamba has been used:
  • as an auxin to maintain wheat embryos post pollination
  • as a Murashige and Skoog (MS) medium supplement to culture embryos
  • as an auxin in induction medium to induce somatic embryogenesis in barely tissue culture
Biochem/physiol Actions
Dicamba is a broad leaf growth regulator that mimics plant growth auxins. Dicamba is used as a herbicide and is effective against glyphosate-resistant (GR) giant ragweed.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
I5148G7645705306
Dicamba suitable for plant cell culture, BioReagent
Sigma-Aldrich
D5417
Dicamba
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dicamba
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)