Merck
D1306
Debrisoquine sulfate
powder, ≥98% (TLC)
Synonyma:
3,4-Dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboximidamide, Debrisoquin sulfate, Ro 5-33071
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C20H26N6 · H2SO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
448.54
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
209-472-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Debrisoquine sulfate,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
mp
285 °C
solubility
H2O: 20 mg/mL (with heat)
storage temp.
room temp
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(=N)N1CCc2ccccc2C1.NC(=N)N3CCc4ccccc4C3
InChI
1S/2C10H13N3.H2O4S/c2*11-10(12)13-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-13;1-5(2,3)4/h2*1-4H,5-7H2,(H3,11,12);(H2,1,2,3,4)
InChI key
CAYGYVYWRIHZCQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC6A2(6530)
General description
A substrate for cytochrome P450 CYP2D6; an indicator for genetic polymorphism in cytochrome P450.
Biochem/physiol Actions
Debrisoquine is an anti-hypertensive agent. It is metabolized by cytochrome P4502D6.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Debrisoquine sulfate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)