Přeskočit na
CLS431417
Corning® cryogenic vial with washer
yellow cap, sterile
Synonyma:
cryovials
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
500 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 800,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121704
Capacity:
2 mL
Material:
round bottom tube (self-standing), round polypropylene , yellow cap
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 50 ea, case of 500 ea
Parameter:
-196 °C min. temp.
11 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
round bottom tube (self-standing), round polypropylene , yellow cap
description
internal thread, self-standing
sterility
sterile
packaging
pack of 50 ea, case of 500 ea
manufacturer/tradename
Corning 431417
parameter
-196 °C min. temp.
technique(s)
cryopreservation: suitable
cap diam.
0.47 in.
capacity
2 mL
tube O.D.
0.50 in.
color
natural
fitting
cap (Internal Thread)
General description
The Corning cryogenic vials have a 2 mL capacity with round bottom, and have a self-standing design. The black graduations and larger marking spots provide easier filling and sample identification.
  • Withstand temperatures to -196 °C
  • Silicone washer for a secure seal
  • Special base design allows vials to be locked into cryogenic rack and tray for single-handed manipulation
  • Sterilized by gamma radiation
  • Certified nonpyrogenic and DNase/RNase-free
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
CLS431420CLS431416CLS431418
description
yellow cap, sterile
description
red cap, sterile
description
assorted colors cap, sterile
description
blue cap, sterile
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
capacity
2 mL
capacity
2 mL
capacity
2 mL
capacity
2 mL
manufacturer/tradename
Corning 431417
manufacturer/tradename
Corning 431420
manufacturer/tradename
Corning 431416
manufacturer/tradename
Corning 431418
material
yellow cap, round polypropylene , round bottom tube (self-standing)
material
red cap, round polypropylene , round bottom tube (self-standing)
material
assorted colors cap, round bottom tube (self-standing), round polypropylene
material
round bottom tube (self-standing), blue cap, round polypropylene
packaging
case of 500 ea, pack of 50 ea
packaging
case of 500 ea, pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea, case of 500 ea
packaging
pack of 50 ea, case of 500 ea
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)