Přeskočit na
CLS431301
Corning® square bioassay dishes
low profile, without handles, not TC treated, square
Synonyma:
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
20 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 040,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene , square
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Manufacturer/tradename:
Corning 431301
9 040,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polystyrene , square
sterility
sterile; γ-irradiated
manufacturer/tradename
Corning 431301
H
12.5 mm
L × W
245 mm × 245 mm
surface area
500 cm^2
General description
  • Corning® square bioassay dishes are made from optically clear polystyrene.
  • Stacking bead design facilitate secure stacking and prevents slipping.
  • Compatible with automated colony picking instruments.
  • Certified nonpyrogenic dishes are supplied with lids.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
CLS431110CLS430589CLS430597
description
low profile, without handles, not TC treated, square
description
without handles, TC treated, square
description
D × H 60 mm × 15 mm
description
D × H 150 mm × 25 mm
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 431301
manufacturer/tradename
Corning 431110
manufacturer/tradename
Corning 430589
manufacturer/tradename
Corning 430597
material
square , polystyrene
material
square , polystyrene
material
round , polystyrene
material
polystyrene , round
L × W
245 mm × 245 mm
L × W
245 mm × 245 mm
L × W
-
L × W
-
surface area
500 cm^2
surface area
500 cm2
surface area
21 cm2
surface area
148 cm2
H
12.5 mm
H
25 mm
H
-
H
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® square bioassay dishes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)