Přeskočit na
CLS431119
Corning® cryogenic boxes, racks & trays
Box for 81 cryogenic vials, 1-2 mL
Synonyma:
cryovials
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 870,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Corning 431119
Feature:
Holds 81 x 1-2 mL tubes
Packaging:
pack of 10 ea
5 870,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
sterility
non-sterile
feature
Holds 81 x 1-2 mL tubes
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
Corning 431119
technique(s)
cryopreservation: suitable
Features and Benefits
  • Reusable orange polycarbonate cryogenic vial storage box with lid
  • Box can withstand temperature from - 196°C to +121°C
  • Grooves on the sides of the box improve grip when wearing gloves
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
CLS431120CLS431121CLS431131
description
Box for 81 cryogenic vials, 1-2 mL
description
Box for 81 cryogenic vials, 4-5 mL
description
Box for 100 cryogenic vials, 1-2 mL
description
Reusable vial rack for 50 vials
manufacturer/tradename
Corning 431119
manufacturer/tradename
Corning 431120
manufacturer/tradename
Corning 431121
manufacturer/tradename
Corning 431131
feature
Holds 81 x 1-2 mL tubes
feature
Holds 81 x 4-5 mL tubes
feature
Holds 100 x 1-2 mL cryovials
feature
Holds 50 x cryovials
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 2 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)