Merck
CLS431120
Corning® cryogenic boxes, racks & trays
Box for 81 cryogenic vials, 4-5 mL
Synonyma:
cryovials
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Corning 431120
Feature:
Holds 81 x 4-5 mL tubes
Packaging:
pack of 10 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
sterility
non-sterile
feature
Holds 81 x 4-5 mL tubes
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
Corning 431120
technique(s)
cryopreservation: suitable
Features and Benefits
  • Reusable orange cryogenic vial storage box with lid
  • Made of virgin polycarbonate to withstand temperature from - 196°C to +121°C
  • Ridges on the sides of the box improve grip when wearing gloves
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)