Merck
CLS3968
Corning® CellSTACK® accessories
vented cap
Synonyma:
Corning cellstack cell culture chambers, tissue culture chambers
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
high-density polyethylene
sterility
sterile
feature
disposable
packaging
case of 6
manufacturer/tradename
Corning 3968
color
orange
General description
  • 33 mm threaded cap
  • Vented cap has 0.2 μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane sealed directly to the cap
  • Allows gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Sterilized by gamma irradiation
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® accessories
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)