Hlavní dokumenty
CLS354433
Corning® BioCoat Matrigel® Matrix Multiwell Plate
flat bottom clear wells, lid
Synonyma:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
UNSPSC Code:
41122102
NACRES:
NB.13
material:
flat bottom clear wells
sterility:
sterile
binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
feature:
lid
material
flat bottom clear wells
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pkg of 2 ea (Individually wrapped)
manufacturer/tradename
Corning 354433
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)