CLS3022P100
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 100 mL
Synonyma:
lab equipment accessory
About This Item
Doporučené produkty
material
polypropylene
feature
graduations 1 mL
manufacturer/tradename
Corning 3022P-100
H × O.D.
250 mm × 31 mm
size
100 mL
General description
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.