CASP3F
Caspase 3 Assay Kit, Fluorimetric
Synonyma:
Caspase-3 Activity Fluorometric Kit
About This Item
Doporučené produkty
usage
sufficient for 1,000 multiwell tests
sufficient for 100 standard tests (2 ml)
Quality Level
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CASP3(836)
General description
Application
Unit Definition
Pouze součásti soupravy
- Water (17-18 megaOhm) 125 mL
related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.