C8863
7-Cyclopentyl-5-(4-phenoxyphenyl)-7H-pyrrolo[2,3‑d]pyrimidin-4-ylamine
≥98% (HPLC)
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble 17 mg/mL at ≤60 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cc(-c3ccc(Oc4ccccc4)cc3)c12)C5CCCC5
InChI
1S/C23H22N4O/c24-22-21-20(14-27(17-6-4-5-7-17)23(21)26-15-25-22)16-10-12-19(13-11-16)28-18-8-2-1-3-9-18/h1-3,8-15,17H,4-7H2,(H2,24,25,26)
InChI key
FMETVQKSDIOGPX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Sortimentní položky
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology