Název produktu
Cholesteryl phenylacetate, ≥98% (HPLC; detection at 258 nm)
InChI key
JHFRODPXYCPTCM-ZTUKSAGPSA-N
InChI
1S/C35H52O2/c1-24(2)10-9-11-25(3)30-16-17-31-29-15-14-27-23-28(37-33(36)22-26-12-7-6-8-13-26)18-20-34(27,4)32(29)19-21-35(30,31)5/h6-8,12-14,24-25,28-32H,9-11,15-23H2,1-5H3/t25-,28?,29?,30?,31?,32?,34?,35?/m1/s1
SMILES string
O=C(O[C@@H]1CC2=CC[C@]3([H])[C@@](CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])[C@@]2(C)CC1)CC5=CC=CC=C5
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98% (HPLC; detection at 258 nm)
form
crystalline powder
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?