Merck
C7165
Citrate-phosphate-dextrose solution
aseptically filled
Synonyma:
Citrate-phosphate-glucose
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
sterility
aseptically filled
Quality Segment
form
liquid
pH
5.2-5.8
storage temp.
2-8°C
General description
Citrate-phosphate-dextrose solution (CPD) is an anticoagulant solution. It has 15% less citrate ion over citrate-phosphate-dextrose solution with adenine (ACD) and provides improved isotonicity, oxygen release function and posttransfusion viability for red blood cells.
Application
Citrate-phosphate-dextrose solution has been used as an anti-coagulant in bovine blood. It has also been used in the storage of fluorescein isothiocyanate (FITC) labeled erythrocytes. Citrate-phosphate-dextrose solution is suitable for erythrocyte survival studies and whole blood storage.
Other Notes
Suggested anticoagulant: whole blood ratio: 1:14
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C7165-10X50ML04061833511985
C7165-50ML04061833511992