Přeskočit na
C6442
Nalgene® rectangular carboy
nominal capacity 20 L (5 gal), Style 2211, autoclavable: no
Synonyma:
carboys, nalgene carboys, Nalgene 2211-0050, laboratory container, receptical, vessel
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 730,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
4 730,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
high-density polyethylene Carboy, polypropylene screw closure
feature
autoclavable: no
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2211-0050
L × W × H
12 1/2 in. (318 mm) × 8 5/8 in. (219 mm) × 15 in. (381 mm)
nominal capacity
20 L (5 gal)
General description
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C6317Z382000TMO2320-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 2211-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 2211-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2321-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2320-0050
material
high-density polyethylene Carboy, polypropylene screw closure
material
high-density polyethylene Carboy, polypropylene screw closure
material
high-density polyethylene Carboy, polypropylene screw closure
material
high-density polyethylene , polypropylene screw closure, rectangular
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
case of 4 ea
nominal capacity
20 L (5 gal)
nominal capacity
9 L (2 gal)
nominal capacity
9 L (2 gal)
nominal capacity
-
L × W × H
12 1/2 in. (318 mm) × 8 5/8 in. (219 mm) × 15 in. (381 mm)
L × W × H
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
L × W × H
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
L × W × H
-
feature
autoclavable: no
feature
autoclavable: no
feature
autoclavable
feature
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® rectangular carboy
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)