Merck
Z382000
Nalgene® rectangular carboy
nominal capacity 9 L (2 gal), Style 2321, autoclavable
Synonyma:
carboys, nalgene carboys, Nalgene 2321-0020, laboratory container, receptical, vessel
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
high-density polyethylene Carboy, polypropylene screw closure
feature
autoclavable
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2321-0020
L × W × H
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
nominal capacity
9 L (2 gal)
General description
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
Features and Benefits
Similar to style 2211, but all polypropylene.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® rectangular carboy
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)