O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
high-density polyethylene Carboy, polypropylene screw closure
feature
autoclavable: no
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2211-0020
L × W × H
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
nominal capacity
9 L (2 gal)
General description
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® rectangular carboy
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| C6317-1EA | 04061832614472 |