Merck
C5981
Greiner cell scrapers
cell scraper 28 cm handle, 18 mm blade, sterile
Synonyma:
cell lifters, cell scraper, Greiner 541070, cell cell harvesting blade, cell collection device, plastic cell harvesting tool, plastic cell scrapper
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122103
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
sterility
sterile
feature
pivoted blade
packaging
case of 100 (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Greiner 541070
blade W
1.8 cm
handle L
28 cm
General description
Greiner cell scrapers are an ideal combination of a rigid polystyrene handle with a soft polyethylene scraping blade.
Material
Handle: Polystyrene
Blade: High Density Polyethylene
Color
Handle: Blue
Blade: White
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner cell scrapers
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)