C-39437
Preadipocyte Differentiation Medium
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
Synonyma:
Recommended with C-27411
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-27411
Application
Components
Quality
Preparation Note
Storage and Stability
Subculture Routine
Related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Sortimentní položky
Primary human white preadipocytes and culture media for the expansion of undifferentiated preadipocytes, differentiation to adipocytes, and cultivation of mature adipocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.