C2365
Clofilium tosylate
>97%, solid
Synonyma:
4-Chloro-N,N-diethyl-N-heptylbenzenebutanaminium tosylate
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
>97%
form
solid
color
white
solubility
H2O: soluble
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCCCCC[N+](CC)(CC)CCCCc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C21H37ClN.C7H8O3S/c1-4-7-8-9-11-18-23(5-2,6-3)19-12-10-13-20-14-16-21(22)17-15-20;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h14-17H,4-13,18-19H2,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI key
MOQZYUUHIWPDQC-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?