C-14060
Human Skeletal Muscle Cells (SkMC)
1 million cells per pellet
About This Item
Doporučené produkty
biological source
human skeletal muscle
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(skeletal muscle)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Cell Line Origin
Application
Quality
Warning
Physical form
Subculture Routine
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Primary human skeletal muscle cells and culture medium optimized for the in vitro cultivation and differentiation of primary human skeletal muscle cells. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Primary cells from PromoCell are available in pelleted form for research applications like gene expression analysis, and cell/protein characterization experiments.