Hlavní dokumenty
B9151
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl butyrate
≥99%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H11BrClNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
316.58
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C12H11BrClNO2/c1-2-3-10(16)17-9-6-15-8-5-4-7(13)12(14)11(8)9/h4-6,15H,2-3H2,1H3
InChI key
UKTKOBRRRRODGL-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)