Přeskočit na
B9031
(−)-Bilobalide from Ginkgo biloba leaves
≥93% (HPLC)
Synonyma:
Bilobalide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 500,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
35 200,00 Kč
26 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H18O8
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
326.30
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
11 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
plant leaves (Ginkgo biloba)
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)[C@]1(O)CC2OC(=O)C[C@@]23C(=O)OC4OC(=O)[C@H](O)[C@]134
InChI
1S/C15H18O8/c1-12(2,3)14(20)4-6-13(5-7(16)21-6)10(19)23-11-15(13,14)8(17)9(18)22-11/h6,8,11,17,20H,4-5H2,1-3H3/t6-,8-,11-,13-,14+,15+/m0/s1
InChI key
MOLPUWBMSBJXER-YDGSQGCISA-N
General description
Bilobalide is a biologically active terpenic trilactone (terpenoid) extracted from Ginkgo biloba. It is synthesized from geranylgeranyl pyrophosphate (GGPP).
Application
(-)-Bilobalide from Ginkgo biloba leaves has been used as a reference substance to study the antimicrobial activity of different fractions of G.biloba leaves against a number of Gram-positive and negative bacteria and yeasts.
Biochem/physiol Actions
Bilobalide is an inducer of cytochrome P450 enzymes CYP3A1 and CYP1A2. It exhibits neuroprotective, anti-inflammatory, anti-oxidative and anti-apoptotic properties. Bilobalide, a γ-aminobutyric acid (GABA) AA-rho, 5-hydroxytryptamine type 3 (5-HT(3)) receptor antagonist, may be used to study the function of these receptors in the brain processes such as cognition and memory.[1] It serves as a specific platelet-activating factor receptor antagonist, which helps in the treatment of cardiovascular (Alzheimer′s disease) and cerebrovascular diseases.
Bioactive terpenoid found in Ginkgo biloba.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
79593G6910G4028
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
biological source
plant leaves (Ginkgo biloba)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
-
color
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)