B8270
Anti-Bovine Serum antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyma:
Anti-Serum, bovine
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
bovine
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Alb(280717)
Související kategorie
General description
Immunogen
Application
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)