B2661
Anti-fd Bacteriophage−Biotin antibody produced in rabbit
~3.5 mg/mL, IgG fraction of antiserum
Synonyma:
Anti-fd Bacteriophage
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
biotin conjugate
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
concentration
~3.5 mg/mL
technique(s)
indirect ELISA: 1:500-1:1,000 using 1010-1011 phage/ml coated wells
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Specificity
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)