AXYT200Y
Pipette tips
size 200 μL, yellow, pkg of 20x1000tips/cs
Synonyma:
Pipette tips, pipette tips
About This Item
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Corning
Doporučené produkty
material
yellow
sterility
non-sterile
feature
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
manufacturer/tradename
Axygen Inc T-200-Y
Corning
packaging
pkg of 20x1000tips/cs
size
200 μL
volume
200 μL
color
yellow
Other Notes
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)