AXYPCR384RGDC
Corning® Axygen® 384 Well RigiPlate® PCR Microplate
Full Skirt, size 384 wells, clear, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x20plates/cs
Synonyma:
PCR Rigi plate microplate
About This Item
Doporučené produkty
material
conical bottom clear polypropylene wells
sterility
non-sterile
feature
skirt
manufacturer/tradename
Axygen Inc PCR-384-RGD-C
Corning
packaging
pkg of 5x20plates/cs
maximum volume
49.5 μL
size
384 wells
working volume
49.5 μL
color
clear
binding type
non-treated surface
Související kategorie
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)