AXYAP8200
AxyPet® pipette
8 channel, autoclavable, size 20-200 μL, pkg of 1 ea
Synonyma:
pipet
About This Item
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Doporučené produkty
feature
8-channel
electronic: no
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Axygen Inc AP-8-200
Corning
size
20-200 μL
Legal Information
AxyPet is a registered trademark of Axygen, Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)