Hlavní dokumenty
AL11480
Sigma-Aldrich
DMT-locA(bz) Phosphoramidite
configured for PerkinElmer
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C48H52N7O8P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
885.94
MDL number:
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.51
biological source
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Quality Level
product line
Proligo Reagents
assay
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
impurities
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4% Water Content (Karl Fischer)
<0.5% Single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
color
white to off-white
solubility
soluble, clear, colorless
absorption
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
suitability
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
compatibility
configured for PerkinElmer
storage temp.
−20°C
Ještě jste nenalezli správný produkt?  
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)