ABK0015
GoliBridge ELISA Kit from rabbit serum
About This Item
Doporučené produkty
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human (IgG)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Monoclonal antibodies (mAbs) lead biologics growth, predicted $125 billion worldwide sales by 2020, emphasizing their therapeutic significance.