ABK0008
InnoBridge ELISA Kit
Synonyma:
ELISA kit
About This Item
Doporučené produkty
antibody form
IgG fraction of antiserum
species reactivity
human (Human IgG)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Sortimentní položky
Monoclonal antibodies (mAbs) lead biologics growth, predicted $125 billion worldwide sales by 2020, emphasizing their therapeutic significance.