O této položce
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
rabbit
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in goat
— nebo —
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| A6154-.5ML | 04061835790548 |
| A6154-5X1ML | 04061837514470 |
| A6154-.25ML | 04061835805440 |
| A6154-1ML | 04061837514463 |